Learn More
Pirimetamina, 100,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11450742 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11450742 25 g
11430742 1 g
11440742 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450742 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219418025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 58-14-0
Fórmula molecular C12H13ClN4
Peso molecular (g/mol) 248.71
Número MDL MFCD00057350
Clave InChI WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-6-etilpirimidina-2,4-diamina
SMILES CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethamine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.005
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.7
Forma física Polvo