Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyriftalid |
| CAS | 135186-78-6 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.44 g/cm3 (21°C) |
| Color | Blanco |
| pH | 6.9 |
| Punto de fusión | 163.4°C |
| Sinónimo | 7-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylthio)-3-methylisobenzofuran-1(3H)-one |
| Peso molecular (g/mol) | 318.4 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |