Learn More
Piriftalida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322793 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322793 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16656000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyriftalid
CAS 135186-78-6
Nombres de analitos o componentes Pyriftalid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 N2 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O4S/c1-8-9-5-4-6-10(13(9)14(18)21-8)22-15-16-11(19-2)7-12(17-15)20-3/h4-8H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)nc(Sc2cccc3C(C)OC(=O)c23)n1
Nombre IUPAC 7-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)sulfanil-3-metil-3H-2-benzofuran-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 318.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0674 g/mol