Learn More
Metabolito IV-203 de pirifluquinazona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30321139 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30321139 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16655900
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrifluquinazon Metabolite IV-203
CAS 1433216-71-7
Nombres de analitos o componentes Pyrifluquinazon Metabolite IV-203
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H5 F7 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 6-[1,2,2,2-Tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Fórmula InChI InChI=1S/C11H5F7N2O2/c12-9(10(13,14)15,11(16,17)18)4-1-2-6-5(3-4)7(21)20-8(22)19-6/h1-3H,(H2,19,20,21,22)
SMILES FC(F)(F)C(F)(c1ccc2NC(=O)NC(=O)c2c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 6-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-il)-1H-quinazolina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 330.1584
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0239 g/mol