Learn More
Pyrifenox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrifenox |
| CAS | 88283-41-4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C14 H12 Cl2 N2 O |
| Sinónimo | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(3-pyridinyl)ethanone O-methyloxime, ACR 3453A, Corado, Dorado, Dorado (pesticide), FD 4060, Korado, Pyrifenox, Ro 15-1297 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12Cl2N2O/c1-19-18-14(7-10-3-2-6-17-9-10)12-5-4-11(15)8-13(12)16/h2-6,8-9H,7H2,1H3 |
| SMILES | CON=C(Cc1cccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-diclorofenilo)-N-metoxi-2-piridina-3-iletanimina |
| Peso molecular (g/mol) | 295.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.0327 |