Learn More
Pyridoxylamine, MedChemExpress
Código de producto. 16448806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1745
MedChemExpress Pyridoxylamine is an advanced glycation end production (AGEs) and lipoxidation end products (ALEs) inhibitor, to protect against diabetes-induced retinal vascular lesions.
Pyridoxylamine is an advanced glycation end production (AGEs) and lipoxidation end products (ALEs) inhibitor, to protect against diabetes-induced retinal vascular lesions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxylamine
CAS 85-87-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12N2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (99.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (37.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=C(CN)C(O)=C(C)N=C1
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation