Learn More
Piridoxol 5'-fosfato >90%, TRC
Código de producto. 17912505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912505 10 mg 10 miligramos
17942605 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99178010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 447-05-2
Fórmula molecular C8 H12 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 249.16
Sinónimo 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, α3-(dihydrogen phosphate) (9CI), Pyridoxol, 5-(dihydrogen phosphate) (6CI,7CI,8CI), NSC 83119, Pyridoxine 5-phosphate, Pyridoxine 5'-phosphate, Pyridoxine phosphate, Pyridoxol 5'-phosphate, [[5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl]methoxy]phosphonic acid, Pyridoxine 5'-Phosphate
Nombre IUPAC [5-hidroxi-4-(hidroximetil)-6-metilpiridina-3-il]fosfato de metil-dihidrógeno
SMILES Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(CO)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxol 5-Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2,10-11H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0402
Porcentaje de pureza >95%