Learn More
Pyridoxine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15578114 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15578114 100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 100 g
15568114 5 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15578114 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 334305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 205.638
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine Hydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Grado FCC/USP