Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxine Hydrochloride |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.64 |
| Grado | FCC/USP |