Learn More
Pyridoxine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16459126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0682
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol; Vitamin B6) is a pyridine derivative. Pyridoxine (Pyridoxol; Vitamin B6) exerts antioxidant effects in cell model of Alzheimer's disease via the Nrf-2/HO-1 pathway.
Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine hydrochloride
CAS 58-56-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pyridoxol hydrochlorideVitamin B6 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM)
SMILES OCC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 205.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration