Learn More
Clorhidrato de piridoxina, Fisher BioReagents
Código de producto. 11449292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11449292 50 g Vidrio ámbar 50 g
10758325 10 g Vidrio ámbar 10 g
10256204 100 g Vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449292 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP267750
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La piridoxina HCl se utiliza como vitamina (cofactor enzimático).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 205.638
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine Hydrochloride
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
pH 2.4 to 3.0
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 8095
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 98% min.
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridoxine Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.