Learn More
Clorhidrato de piridoxina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10758325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10758325 10 g Vidrio ámbar 10 g
11449292 50 g Vidrio ámbar 50 g
10256204 100 g Vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10758325 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP267710
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La piridoxina HCl se utiliza como vitamina (cofactor enzimático).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 205.638
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine Hydrochloride
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
pH 2.4 to 3.0
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 8095
Densidad del vapor 7.1g/mol
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 98% min.
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Pyridoxine Hydrochloride