Learn More
Clorhidrato de piridoxina 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459912 100 g 100 g
11449912 25 g 25 g
11469912 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459912 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12041.22
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205.638 g/mol
Pyridoxol hydrochlroride is a salt of pyridoxine free base which is used to treat low levels of vitamin B6. It is essential to maintain the health of nerves, skin and red blood cells. It is also used to treat nerve disorder and hereditary disorders like xanthurenic aciduria, cystathioninuria, hyperoxaluria and homocystinuria. It finds application in cosmetics, food and feed additives. It plays an important role in transporting protein Bsu1 and thiamine uptake. Furthermore, it is also involved in various biochemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piridoxol hidroclorida es una sal de base libre de piridoxina que se utiliza para tratar niveles bajos de vitamina B6. Es esencial mantener la salud de los nervios, la piel y los glóbulos rojos. También se usa para tratar trastornos nerviosos y hereditarios como aciduria xanturénica, cistationinuria, hiperoxaluria y homocistinuria. Encuentra aplicación en cosméticos, alimentos y aditivos para piensos. Desempeña un papel importante en el transporte de la proteína Bsu1 y la absorción de tiamina. Además, también participa en diversas reacciones bioquímicas.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Ligeramente soluble en acetona. En soluble en éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 205.638
Número MDL MFCD00012807
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine hydrochloride
Punto de fusión ∼206°C (decomposition)
pH 3
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 3632435
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7982
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. In soluble in ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 99%