Learn More
Clorhidrato de piridoxina, 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476142 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11476142 100 g
11446142 10 g
11466142 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476142 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210277780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205.638 g/mol
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 205.638
Número MDL MFCD00012807
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine hydrochloride
Color Blanco
Densidad 1.43g/mL
Punto de ebullición Sublimes
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 0.98
Grado Investigación
Forma física Polvo