Learn More
Clorhidrato de piridoxina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de piridoxina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxine Hydrochloride |
| CAS | 58-56-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyridoxine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride, Aderomine hydrochloride, Aderoxin, Aderoxine, Becilan, Beesix, Benadon, Bonasanit, Campoviton 6, Hexabetalin, Hexabione hydrochloride, Hexavibex, Hexermin, Hexobion, Pyridipca, Pyridox, Pyridoxin hydrochloride, Pyridoxine chloride, Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxine hydrogen chloride, Pyridoxine monohydrochloride, Pyridoxinium chloride, Vitamin B6 hydrochloride, B6 HCl, 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-alpha-picoline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12 H,3-4H2,1H3;1 H |
| SMILES | Cl.Cc1ncc(CO)c(CO)c1O |
| Nombre IUPAC | 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |