Learn More
Piridoxina EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Impureza A de piridoxina EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| CAS | 5196-20-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Imp. A (EP), Pyridoxine Hydrochloride Impurity A, Pyridoxine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc2COCc2c1O |
| Nombre IUPAC | 6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol |
| Show More |