Learn More
Piridoxina EP Impureza A como hidrocloruro, Mikromol™
Código de producto. 17953776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953776 100 mg 100 miligramos
17914366 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953776 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0021.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Piridoxina EP Impureza A como hidrocloruro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
CAS 1006-21-9
Nombres de analitos o componentes 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Pyridoxine Imp. A (EP), 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
Nombre IUPAC 6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.62
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187,04 g/mol