Learn More
Piridoxina EP Impureza A como hidrocloruro, Mikromol™
Código de producto. 17914366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914366 25 mg 25 miligramos
17953776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17914366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0021.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Piridoxina EP Impureza A como hidrocloruro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
CAS 1006-21-9
Nombres de analitos o componentes 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Pyridoxine Imp. A (EP), 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
Nombre IUPAC 6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.62
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.