Learn More
Píridoxina dímero (80%), TRC
Código de producto. 30425615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425615 10 mg
30423103 50 mg
30419299 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99122510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19203-56-6
Fórmula molecular C16H20N2O5
Peso molecular (g/mol) 320.34
Sinónimo 5-Hydroxy-2-[[3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridyl]methyl]-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol
Nombre IUPAC 6-[[3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-il]-4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol
SMILES OCC1=C(CC2=NC(C)=C(O)C(CO)=C2CO)C(O)=C(C)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[(3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridyl)methyl]-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methyl-pyridin-3-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O5/c1-8-15(22)11(10(5-19)4-17-8)3-14-12(6-20)13(7-21)16(23)9(2)18-14/h4,19-23H,3,5-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1372