Learn More
Diacetato de piridoxina, Mikromol™
Código de producto. 30050448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050448 25 mg 25 miligramos
30051465 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050448 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0021.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diacetato de piridoxina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine Diacetate
CAS 26280-83-1
Nombres de analitos o componentes Pyridoxine Diacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridoxine Diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO5/c1-7-12(16)11(6-18-9(3)15)10(4-13-7)5-17-8(2)14/h4,16H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC(=O)OCc1cnc(C)c(O)c1COC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [4-(acetiloximetil)-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 253.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.095 g/mol