Learn More
Clorhidrato de piridoxina-d3 (contiene ~1 % de d0), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxine 2-methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 1189921-12-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H8 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-(trideuteriomethyl)pyridin-3-ol hydrochloride, Pyridoxol-d3 hydrochloride, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-(Methyl-d3)-4,5-di(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine hydrochloride, Pyridoxine-d3 hydrochloride, Pyridoxine-D3 hydrochloride (2-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ncc(CO)c(CO)c1O |
| Nombre IUPAC | 4,5-bis(hidroximetil)-2-(trideuteriometil)piridin-3-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 208.66 |
| Mostrar más |