Learn More
Clorhidrato de piridoxina-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxine hydrochloride 5-hydroxymethyl-d2 |
| CAS | 5027-82-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 2H2 H9 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,4-Pyridinedimethan-α3,α3-d2-ol','5-hydroxy-6-methyl-','hydrochloride (9CI), Pyridoxol-α3,α3-d2','hydrochloride (7CI,8CI), Pyridoxol-d2 hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)-3-hydroxypyridine hydrochloride, Pyridoxine-d2 hydrochloride, Pyridoxine-D2 hydrochloride (5-(hydroxymethyl-D2)) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i3D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO |
| Nombre IUPAC | 5-[dideuterio(hidroxi)metil]-4-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 207.65 |
| Mostrar más |