Learn More
Piridoxina-d2 HCl (5-hidroximetil-d2), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxine hydrochloride 5-hydroxymethyl-d2 |
| CAS | 5027-82-7 |
| Fórmula molecular | C8 2H2 H9 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 3,4-Pyridinedimethan-α3,α3-d2-ol, 5-hydroxy-6-methyl-, hydrochloride (9 CI), Pyridoxol-α3,α3-d2, hydrochloride (7 CI,8 CI), Pyridoxol-d2 hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)-3-hydroxypyridine hydrochloride, Pyridoxine-d2 hydrochloride, Pyridoxine-D2 hydrochloride (5-(hydroxymethyl-D2)) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12 H,3-4H2,1H3;1 H/i3D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO |
| Nombre IUPAC | 5-[dideuterio(hidroxi)metil]-4-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 207.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0631 g/mol |
| Mostrar más |