Learn More
Sal de clorhidrato de éter cíclico de la piridoxina, TRC
Código de producto. 30009405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009405 250 mg 250 miligramos
30008713 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991740250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-21-9
Fórmula molecular C8 H9 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 187.62
Sinónimo 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-7-ol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza >95%