Learn More
Clorhidrato de piridoxina (clorhidrato de vitamina B6), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315608 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30315608 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16652000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine Hydrochloride
CAS 58-56-0
Nombres de analitos o componentes Pyridoxine Hydrochloride
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H11 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride, Aderomine hydrochloride, Aderoxin, Aderoxine, Becilan, Beesix, Benadon, Bonasanit, Campoviton 6, Hexabetalin, Hexabione hydrochloride, Hexavibex, Hexermin, Hexobion, Pyridipca, Pyridox, Pyridoxin hydrochloride, Pyridoxine chloride, Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxine hydrogen chloride, Pyridoxine monohydrochloride, Pyridoxinium chloride, Vitamin B6 hydrochloride, B6 HCl, 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-alpha-picoline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 205.64
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205,0506 g/mol