Learn More
Piridoxamina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30135886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135886 5 g 5 g
17960335 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9917255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524-36-7
Fórmula molecular C8 H12 N2 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 241.12
Sinónimo 3-Pyridinemethanol, 4-(aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-, dihydrochloride (9CI), Pyridoxamine, dihydrochloride (8CI), 2-Methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridine dihydrochloride, 4-(Aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, 4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, Pyridorin, Pyridoxamine dichlorohydrate, Pyridoxylamine dihydrochloride
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxamine Dihydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0432