Learn More
Diclorhidrato de piridoxamina, Mikromol™
Código de producto. 17993216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993216 25 mg 25 miligramos
17901206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993216 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0021.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de piridoxamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxamine Dihydrochloride
CAS 524-36-7
Nombres de analitos o componentes Pyridoxamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H12 N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridoxamine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 241.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0432 g/mol