Learn More
Dihidrocloruro de piridoxamina, reactivo de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480257 2.5 g 2.50 g
15405009 5 g 5 g
15470257 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62679.27
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 524-36-7 | C8H14Cl2N2O2 | 241.112 g/mol
A vitamin in the Vitamin B-6 family
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524-36-7
Fórmula molecular C8H14Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 241.112
Número MDL MFCD00012808
Clave InChI HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol; diclorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxamine dihydrochloride
Punto de fusión 220°C to 224°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 3632748
Información de solubilidad Soluble in DMSO,water,or methanol /n
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.12
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridoxamine dihydrochloride