Learn More
Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone, MedChemExpress
Código de producto. 16454848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454848 10 mg 10 miligramos
16441107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114758
MedChemExpress Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone (PIH) is a lipophilic, tridentate Fe-chelating agent that shows high Fe chelation efficacy.
Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone (PIH) is a lipophilic, tridentate Fe-chelating agent that shows high Fe chelation efficacy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone
CAS 737-86-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo PIH
Información de solubilidad DMSO : 14.71 mg/mL (51.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(C(/C=N/NC(C2=CC=NC=C2)=O)=C1O)CO
Peso molecular (g/mol) 286.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.29
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death