Learn More
Clorhidrato de Piridoxal, TRC
Código de producto. 30005803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005803 5 g 5 g
30010216 25 g 25 g
17961595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9917205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-22-5
Fórmula molecular C8 H9 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 203.62
Sinónimo 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hydrochloride (9CI), Pyridoxal, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride
Nombre IUPAC 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0349