Learn More
Clorhidrato de piridoxal, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de piridoxal, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxal Hydrochloride |
| CAS | 65-22-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyridoxal Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pyridoxal Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O |
| Mostrar más |