Learn More
Clorhidrato de piridoxal, Mikromol™
Código de producto. 17993376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993376 25 mg 25 miligramos
17992306 100 mg 100 miligramos
30463623 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0021.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de piridoxal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Nombres de analitos o componentes Pyridoxal Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridoxal Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 203.62
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0349 g/mol