Learn More
Clorhidrato de piridoxal, Fisher BioReagents
Código de producto. 10194814
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194814 1 g Vidrio ámbar 1 g
10776785 5 g Vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10194814 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP26751
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El clorhidrato de piridoxal es útil para el etiquetado de aminoácidos y para su detección en la gama de picomoles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-22-5
Fórmula molecular C8H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 203.622
Clave InChI FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
Nombre IUPAC 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal Hydrochloride
Punto de fusión 171°C
Color Blanco
pH 2.1
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8091
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.63
Forma física Polvo/Sólido