Learn More
Clorhidrato de piridoxal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443458 100 g 100 g
11423458 5 g 5 g
11433458 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17855.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65-22-5 | C8H10ClNO3 | 203.622 g/mol
Pyridoxal hydrochloride is used in labeling of amino acids for their detection. It finds application in neurotransmitters, sphingolipids and aminolevulinic acid. It is also used as a nutritional agent. It is also applied in research studies like biochemical, drugs and in media supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de piridoxal se utiliza en el etiquetado de aminoácidos para su detección. Se aplica en neurotransmisores, esfingolípidos y ácido aminolevulínico. Suele utilizarse como agente nutricional. También se aplica en estudios de investigación bioquímicas o de medicamentos y suplementos para medios.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-22-5
Fórmula molecular C8H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 203.622
Número MDL MFCD00012809
Clave InChI FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
Nombre IUPAC 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal hydrochloride
Punto de fusión 172°C to 174°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 3656994
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7978
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.63
Porcentaje de pureza 99%