Learn More
Clorhidrato de piridoxal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10757602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10757602 5 g Frasco de vidrio 5 g
10643912 1 g Frasco de vidrio 1 g
10071981 25 g Frasco de vidrio 25 g
10006353 100 g Frasco de vidrio 100 g
11926881 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10757602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352710050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65-22-5 | C8H9NO3·HCl | 203.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-22-5
Fórmula molecular C8H9NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 203.62
Número MDL MFCD00012809
Clave InChI FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
Nombre IUPAC 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal hydrochloride
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,8091
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 95% ethanol: 1.7g/100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo