Learn More
Clorhidrato de piridoxal 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322452 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322452 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16651800ME100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Nombres de analitos o componentes Pyridoxal Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O3 . Cl H
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyridoxal Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 203.62
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 203,0349 g/mol