Learn More
Melford Clorhidrato de piridoxal
Código de producto. 30018646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018646 1 kg 1 Kg
30018645 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018646 Proveedor Melford N.º de proveedor P146001000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 65-22-5
  • Fórmulamolecular:C8H9NO3HCl
  • Peso molecular: 203,62 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal HCl
CAS 65-22-5
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C8H9NO3-HCl