Learn More
Piridoxal 5'-Fosfato, TRC
Código de producto. 30003312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003312 10 g 10 g
30004175 25 g 25 g
17964925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99171510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-47-7
Fórmula molecular C8 H10 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Sinónimo 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, Pyridoxal phosphate (6CI), Pyridoxal, 5-(dihydrogen phosphate) (8CI), 3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-pyridylmethylphosphoric acid, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde 5-phosphate, Apolon B6, Biosechs, Codecarboxylase, Coenzyme B6, Hairoxal, Hexermin P, Hi-Pyridoxin, Hiadelon, NSC 82388, PAL-P, PLP, Phosphopyridoxal, Phosphopyridoxal coenzyme, Piodel, Pydoxal, Pyridoxal 5-monophosphoric acid ester, Pyridoxal 5-phosphate, Pyridoxal 5'-phosphate, Pyridoxal P, Pyridoxal monophosphate, Pyridoxaldehyde phosphate, Pyridoxyl phosphate, Pyromijin, Sechvitan, Vitahexin P, Vitamin B6 phosphate, Vitamin B6 phosphate (ester), Vitazechs
Nombre IUPAC (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridina-3-il) fosfato de metil dihidrógeno
SMILES Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal-5-Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0246
Porcentaje de pureza >95%