Learn More
Piridoxal 5-fosfato (monohidrato), Fisher BioReagents
Código de producto. 10516394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516394 5 g Vidrio ámbar 5 g
10516204 1 g Vidrio ámbar 1 g
10033284 25 g Vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10516394 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP26765
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • El PLP es útil para modificar los residuos de lisil y valil y. funciona como coenzima en las reacciones de transaminación formando un enlace de base de Schiff con grupos de lisina sobre aminotransferasa
  • El PLP es una forma activa de vitamina B8
  • También sirve como coenzima en algunas reacciones de decarboxilación y desaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-47-7
Fórmula molecular C8H10NO6P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Número MDL MFCD00006333
Clave InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
PubChem CID 1051
ChEBI CHEBI:18405
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal 5-Phosphate
Nombre de nota Monohydrate
Punto de fusión 140°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 8092
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/Sólido