Learn More
Piridoxal 5-fosfato (monohidrato), Fisher BioReagents
Código de producto. 10516204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10516204 1 g Vidrio ámbar 1 g
10516394 5 g Vidrio ámbar 5 g
10033284 25 g Vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10516204 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP26761
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • El PLP es útil para modificar los residuos de lisil y valil y. funciona como coenzima en las reacciones de transaminación formando un enlace de base de Schiff con grupos de lisina sobre aminotransferasa
  • El PLP es una forma activa de vitamina B7
  • También sirve como coenzima en algunas reacciones de decarboxilación y desaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-47-7
Fórmula molecular C8H10NO6P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Número MDL MFCD00006333
Clave InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
PubChem CID 1051
ChEBI CHEBI:18405
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal 5-Phosphate
Nombre de nota Monohydrate
Punto de fusión 140°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8092
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/Sólido