Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piridoxal 5-fosfato monohidrato, 99 %
Código de producto. 10731891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10731891 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10348270 5 g Frasco de vidrio 5 g
10249693 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731891 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.50€
    37.65€ / 1 g
    Ahorro 7.85€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41468-25-1
Fórmula molecular C8H10NO6P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Número MDL MFCD00006333
Clave InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Punto de fusión 140.0°C to 143.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 10, 7879
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L water (20°C).
Nombre IUPAC (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino