Learn More
Hidrato de piridoxal 5-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxal-5-phosphate hydrate |
| CAS | 853645-22-4 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N O6 P . x H2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4]pyridinecarboxaldehyde hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)/i3D,4D2 |
| SMILES | [2H]C(=O)c1c(O)c(C)ncc1C([2H])([2H])OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | (4-formil-5-hidroxi-6-metil-3-piridil)metil dihidrógeno fosfato; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 247.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0434 |