Learn More
Piridoxal-5-hidrato de fosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459433 5 g 5 g
11449433 1 g 1 g
11469433 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12323.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
Active form of Vitamin B-6Pyridoxal-5’-phosphate monohydrate is used to modify the lysyl and valyl residues in proteins. It acts as a coenzyme in transamination reactions and as an inhibitor for purinergic receptors and intracellular. It is involved in decarboxylation and deamination reactions viz. the conversion of dopa into dopamine of glutamate into GABA and histidine to histamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La forma activa de la vitamina B-6piridoxal5- ’ fosfato monohidrato se utiliza para modificar los residuos de lisilo y de valilo en las proteínas. Actúa como coenzima en las reacciones de transaminación y como inhibidor de los receptores purinérgicos e intracelulares. Está implicado en la decarboxilación y las reacciones de la desaminación, es decir, la conversión de la dopa en dopamina del glutamato en GABA y la histidina en histamina.
Solubilidad
Soluble en soluciones alcalinas. Poco soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41468-25-1
Fórmula molecular C8H10NO6P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Número MDL MFCD00006333
Clave InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
Nombre IUPAC (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato; hidrato
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal-5-phosphate hydrate
Punto de fusión 142°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7979
Información de solubilidad Soluble in alkaline solutions. Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.17 (247.15 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%