Learn More
Piridoxal 5'-fosfato-d3 (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxal 5'-Phosphate-d3 |
| CAS | 1354560-58-9 |
| Fórmula molecular | C8H7D3NO6P |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dihidrógeno de [4-formil-5-hidroxi-6-(trideuteriometil)piridin-3-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0434 |