Learn More
Pyridostigmine-d6 bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16478418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478418 10 mg 10 miligramos
16432089 1 mg 1 miligramo
16400828 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0207AS
MedChemExpress Pyridostigmine D6 bromide is the deuterium labeled Pyridostigmine, which is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine D6 bromide is the deuterium labeled Pyridostigmine, which is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridostigmine-d6 bromide
CAS 2375858-08-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C9H7D6BrN2O2
Color Blanco
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (187.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])OC1=CC=C[N+](C)=C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 267.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.15
Porcentaje de pureza 98.0%