Learn More
Bromuro de piridostigmina, TRC
Código de producto. 30138690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138690 10 g 10 g
30132404 50 mg 50 miligramos
30040904 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99170510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-26-8
Fórmula molecular C9 H13 N2 O2 . Br
Peso molecular (g/mol) 261.12
Sinónimo 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (1:1) (ACI), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, dimethylcarbamate (6CI, 7CI), Carbamic acid, dimethyl-, ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide (8CI), Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, dimethylcarbamate (8CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
Nombre IUPAC (1-metilpiridin-1-io-3-il) N,N-dimetilcarbamato; bromuro
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridostigmine Bromide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.016