Learn More
Bromuro de piridostigmina, Mikromol™
Descripción
Bromuro de piridostigmina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridostigmine Bromide |
| CAS | 101-26-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyridostigmine Bromide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H13 N2 O2 . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pyridostigmine Bromide, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1 |
| Nombre IUPAC | (1-metilpiridin-1-io-3-il) N,N-dimetilcarbamato; bromuro |
| Mostrar más |