Learn More
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16490818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490818 5 g 5 g
16422089 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0207A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridostigmine bromide
Forma física Solid
CAS 101-26-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H13BrN2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 261.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.12
Porcentaje de pureza 98.0%