Learn More
Bromuro de piridostigmina, LoGiCal
Código de producto. 30462804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462804 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462804 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0429.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridostigmine Bromide
CAS 101-26-8
Nombres de analitos o componentes Pyridostigmine Bromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N2 O2 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridostigmine Bromide, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
Nombre IUPAC (1-metilpiridin-1-io-3-il) N,N-dimetilcarbamato; bromuro
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 261.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,016 g/mol