Learn More
Pyridoclax, MedChemExpress
Código de producto. 16491447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491447 50 mg 50 miligramos
16475238 10 mg 10 miligramos
16467957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12527
MedChemExpress Pyridoclax is a potential Mcl-1 inhibitor.
Pyridoclax is a potential Mcl-1 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoclax
CAS 1651890-44-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H22N4
Cantidad 50 mg
Sinónimo MR-29072
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (46.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C2=NC=C(C3=CC=CN=C3)C=C2/C=C/C4=CC=CC=C4)=CN=C1C5=CC=CN=C5
Peso molecular (g/mol) 426.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.51
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death